Learn More
Thermo Scientific™ WebSeal 96-Well-Mikrotiterplatte aus unbeschichtetem Kunststoff, U-Form, 1,6 ml
Für alle Standardanwendung oder Assays garantieren Ihnen diese hochwertigen 96-Well Mikrotiterplatten aus Polypropylen ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lösungsmittel sowie ein niedriges Hintergrundrauschen.
Marke: Thermo Scientific™ 60180-P155
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Description
Unabhängig von Ihrer Standard- oder Routineanwendung bzw. von Ihrem Assay können Sie sich mit Thermo Scientific™ WebSeal 96-Well-Mikrotiterplatten auf die ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lösungsmittel und ein geringes Hintergrundrauschen verlassen. Diese Mikrotiterplatten aus hochwertigem GC-getestetem Polypropylen eignen sich ideal für Folgendes:
- Qualitätssicherung und -kontrolle für pharmazeutische und industrielle Anwendungen
- Screening mit hohem Durchsatz (HTS)
- Probengewinnung und -lagerung
- Kombinatorische Chemie
- Flüssigphasen-Assay
Chemisch und thermisch hochbeständiges Polypropylen
- Umfassende chemische Kompatibilität mit Alkoholen, Acetonitril und anderen gängigen HPLC-Lösungsmitteln
- Für Temperaturbereiche von −80 bis +121 °C
- GC-getestet, um einen geringen Gehalt an extrahierbaren Substanzen sicherzustellen
Kompatibel mit zahlreichen Geräten
- Stellfläche entspricht SBS- und ANSI-Standardvorgaben
Passende Well-Formate für jede Anwendung
- Formate mit flachen und tiefen Wells
- Wells mit U- und V-förmigem Boden sorgen für eine optimale Probenrückgewinnung
Specifications
Specification Certified, GC/MS Tested | |
Webseal™ | |
Polypropylen | |
50 bis 1300 μl | |
Nicht beschichtet | |
U-Form | |
31 mm |
8 x 12 | |
Clear | |
96 | |
Unsteril | |
1600 μl | |
-80°C to 121°C | |
Mid-well |
Begrenzte Garantiezeit:Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.