Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Deep Well Plates, Square V-Bottom, Level 2 High-Throughput Applications
For any standard application or assay, you can be sure of excellent solvent resistance and low background noise with these high quality polypropylene 96-well microplates.
Marke: Thermo Scientific™ 60180-P202
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.08000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 2 WebSeal™ 96-Well Square V-Bottom Deep Well Plates are designed to ensure high quality data with an uninterrupted workflow for high-throughput GC and HPLC/UHPLC applications. They are ideal for regulated labs that use water and polar solvents.
Use Level 2 polypropylene well plates for routine QA/QC workflows, sensitive applications with lower sample concentrations, and data collection for total ion chromatograms (TIC).
These 96-well plates are certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards. Seal these well plates with 96-SureSTART WebSeal Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Square, Level 1 or SureSTART WebSeal 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Square, Level 2.
Chemisch und thermisch hochbeständiges Polypropylen
- Umfassende chemische Kompatibilität mit Alkoholen, Acetonitril und anderen gängigen HPLC-Lösungsmitteln
- Geeignet für einen Temperaturbereich von −80 bis +121 °C
- GC-getestet, um einen geringen Gehalt an extrahierbaren Substanzen sicherzustellen
Kompatibel mit zahlreichen Geräten
- Stellfläche entspricht SBS- und ANSI-Standardvorgaben
Passende Well-Formate für jede Anwendung
- Formate mit flachen und tiefen Wells
- Wells mit U- und V-förmigem Boden sorgen für eine optimale Probenrückgewinnung
Spezifikation
Certified, GC/MS and LC/MS Tested | |
Webseal™ | |
Polypropylen | |
50 bis 1900 μl | |
Nicht beschichtet | |
V-förmig | |
-80°C to 121°C | |
7 mm |
8 x 12 | |
Clear | |
96 | |
Unsteril | |
2000 μl | |
50 Plates | |
44,4 mm | |
Deep Well |