Learn More
Thermo Scientific™ WebSeal Plate+ 96-Well glasbeschichtete Mikrotiterplatten
Diese 96-Well glasbeschichteten Polypropylen-Mikrotiterplatten kommen in der chemischen Beständigkeit der von Glas nahe und bieten zudem die Vorteile von Polypropylen.
Marke: Thermo Scientific™ 60180-P306
Beschreibung
Eine praktische, kostengünstige Option zur Beseitigung extrahierbarer Hintergrundkontaminanten bei der Probenmessung von Mikrotiterplatten. Thermo Scientific™ WebSeal Plate+ 96-Well glasbeschichtete Mikrotiterplatten kommen in der Beständigkeit gegen Lösungsmittelextraktion der von Glas nahe und bieten zudem die Handhabungsvorteile von Polypropylen. Sie sind auch die ideale Wahl für Anwendungen, bei denen Standard-Mikrotiterplatten aus Kunststoff ungeeignet sind, und zudem werden keine Glaseinsätze mit begrenztem Volumen benötigt.
Chemische Beständigkeit ähnlich der von Glas kombiniert mit Anwenderfreundlichkeit von Kunststoff
- Leichte, präzisionsgeformte Polypropylen-Mikrotiterplatte mit einer 200 nm dicken Schicht Siliziumdioxid
- Chemisch und thermisch beständig, Toleranz gegenüber Temperaturen von -80 °C bis +80 °C
Breite Kompatibilität mit Geräten
- Stellfläche entspricht SBS- und ANSI-Standardvorgaben
Passende Well-Formate für jede Anwendung
- Formate mit flachen und tiefen Wells
- Wells mit U- und V-förmigem Boden sorgen für optimale Rückgewinnung der Proben
Spezifikation
Standard | |
10 Pk. | |
Glass Coated Microplate | |
96 | |
1,2 ml | |
10 | |
10/Pckg. |
8 x 12 | |
Webseal | |
Glasbeschichtetes Polypropylen, Glass-coated Polypropylene | |
1 mL | |
Runder Boden (U-Well) | |
U-Form, 7 mm Durchmesser | |
41.5 mm |
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.