Learn More
Thermo Scientific™ Microtiter™ 96-Well Mikrotiterplatten
Click to view available options
Material:
Polystyrol
Vinyl
Wellform:
C
Flacher Boden (F-Well)
Konischer Boden (V-Well)
Runder Boden (U-Well)
Volumen (metrisch) Well:
280 μl
330 μl
400 μl
Deckel:
Mit Deckel
Ohne Deckel
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Beschreibung
Thermo Scientific™ 96-Well Microtiter Mikrotiterplatten eignen sich ideal für Mikrovolumenapplikationen, wie z. B. Lagerung, Proben- oder Reagenzienübertragung, serielle Verdünnung, Hämagglutination, Bluttypisierung und Komplementfixierung
- Für Screenings mit hohem Durchsatz und für Forschungsanwendungen
- Transparente Platten für Kolorimetrieanwendungen
- Standardgröße, 128 × 86 mm
- Erhältlich als quadratische Wells sowohl in Polystyrol- als auch Vinyl-Ausführung
- Mikrotiterplatten aus Vinyl zur Komplementfixierung, Agglutination und Bluttypisierung
- Mikrotiterplatten aus Styrol zur Komplementfixierung, Agglutination, mikrobiologischen Analytik und Bluttypisierung
Bestellinformationen:
Mikrotiterplatten aus Polystyrol sind in 50 Einheiten/Packung erhältlich. Mikrotiterplatten aus Vinyl sind in 25 oder 100 Einheiten/Packung erhältlich (je nach Produkt).
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Deckel | Mit Deckel |
| Array | 8 x 12 |
| Verpackung | 25 Packungen, 100 Kartons |
| Produktlinie | Microtiter |
| Farbe | Transparent |
| Produkttyp | Mikrotiterplatte |
| Material | Vinyl |
| Volumen (metrisch) Well | 400 μl |
| Anzahl Wells | 96 |
| Mehr anzeigen |