Learn More
Thermo Scientific™ Microtiter™ 96-Well Mikrotiterplatten
Artikelnummer. 10222275
Click to view available options
Material:
Polystyrol
Vinyl
Wellform:
C
Flacher Boden (F-Well)
Konischer Boden (V-Well)
Runder Boden (U-Well)
Volumen (metrisch) Well:
280 μl
330 μl
400 μl
Deckel:
Mit Deckel
Ohne Deckel
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10222275
Marke: Thermo Scientific™ 2101
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie diese 96-Well-Mikrotiterplatten für Mikrovolumen-Anwendungen wie z. B. Speicherung, Probe- oder Reagenzübertragung, serielle Verdünnung, Hämagglutination, Bluttypisierung und Komplementfixierung.
Thermo Scientific™ 96-Well Microtiter Mikrotiterplatten eignen sich ideal für Mikrovolumenapplikationen, wie z. B. Lagerung, Proben- oder Reagenzienübertragung, serielle Verdünnung, Hämagglutination, Bluttypisierung und Komplementfixierung
  • Für Screenings mit hohem Durchsatz und für Forschungsanwendungen
  • Transparente Platten für Kolorimetrieanwendungen
  • Standardgröße, 128 × 86 mm
  • Erhältlich als quadratische Wells sowohl in Polystyrol- als auch Vinyl-Ausführung
  • Mikrotiterplatten aus Vinyl zur Komplementfixierung, Agglutination und Bluttypisierung
  • Mikrotiterplatten aus Styrol zur Komplementfixierung, Agglutination, mikrobiologischen Analytik und Bluttypisierung
Bestellinformationen:
Mikrotiterplatten aus Polystyrol sind in 50 Einheiten/Packung erhältlich. Mikrotiterplatten aus Vinyl sind in 25 oder 100 Einheiten/Packung erhältlich (je nach Produkt).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Alphanumerisch
Format Standard
Deckel Ohne Deckel
Array 8 x 12
Verpackung 25 Packungen, 100 Kartons
Produktlinie Microtiter
Farbe Transparent
Produkttyp Mikrotiterplatte
Material Vinyl
Volumen (metrisch) Well 400 μl
Anzahl Wells 96
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Wellform Runder Boden (U-Well)
Anzahl pro Karton 100
Anzahl pro Packung 25