Learn More
Thermo Scientific™ 96-Well Flipper™ Mikroröhrchen-Racks
Dieses 96-Well Flipper Mikroröhrchengestell schützt die Proben und lässt sich stapeln.
261.03 € - 354.00 €
Spezifikation
Produkttyp | 96-Well Flipper Rack |
---|---|
Beschreibung | Flipper Rack |
Material | Polypropylen |
Stapelbar | Ja |
Anzahl pro Karton | 10 Gestelle |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10156860
|
Thermo Scientific™
8760 |
Rosa fluoreszierend |
265.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10055250
|
Thermo Scientific™
8770-11 |
Orange fluoreszierend |
354.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 29-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11550115
|
Thermo Scientific™
8780 |
Grün fluoreszierend |
284.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11560115
|
Thermo Scientific™
8790 |
Rot |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
In diesen stapelbaren Thermo Scientific™ 96-Well Flipper™ Mikroröhrchengestellen sind Ihre Proben gut geschützt.
- Fasst 0.5 ml-Röhrchen auf der einen und 1.5 ml-Röhrchen auf der anderen Seite
- Mit einem alphanumerischen Raster für die einfache Identifizierung von Röhrchen gegossen
- Seiten mit matter Beschriftungsoberfläche für eine Kennzeichnung ohne Verschmieren
- In mehreren Farben lieferbar
Spezifikation
96-Well Flipper Rack | |
Polypropylen | |
10 Gestelle |
Flipper Rack | |
Ja |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüssen, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.