Learn More
Greiner Bio-One Kaminförmige, nicht-bindende 96-Well-Mikrotiterplatten mit flachem Boden
Zur deutlichen Verbesserung der Datenqualität und -empfindlichkeit in biochemischen Assays. Die Greiner Bio-One kaminförmige nicht bindende 96-Well-Mikrotiterplatten mit flachem Boden sind frei von nachweisbarer DNase, RNase und humaner DNA.
457.00 € - 2720.00 €
Spezifikation
BreakApart Nein
Format Standard
Deckel Ohne Deckel
Array 8 x 12
Bindungsart Nicht bindend
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Wellfarbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Wellfarbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
13022213
Unterlagen ansehen
Greiner Bio-One
655900
Schwarz
457.00 €
40 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
14815491
Unterlagen ansehen
Greiner Bio-One
655900
Schwarz Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Reduziert die unspezifische Bindung von Biomolekülen (Proteine, DNA, RNA) bei biochemischen Assays
  • Stabil unter normalen Assay-Bedingungen ohne Abbau oder Auslaugen
  • Verbessert das Signal-Rausch-Verhältnis
  • Nach DIN ISO 9001-Normen hergestellt
    Serviceplan
    Nein
    Garantie
    Nein
Spezifikation
Spezifikation
Nein
Ohne Deckel
Nicht bindend
96
Unbehandelt
Flach
40/Karton
Standard
8 x 12
Polystyrol
Unsteril
392 μl
10
127.8 x 85.5 x 14.4 mm