Learn More
Greiner Bio-One 96-Well-Mikrotiterplatten mit kaminförmigen Wells und rundem (U) Böden
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Grün
Naturfarben
Rot
Schwarz
Weiß
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Nicht-pyrogenisch
- Konisches Well-Design mit flachem Boden
- Gewährleistet ein präzises Pipettieren
- Reduziert das Totvolumen der Wells
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Verhindert Kapillareffekte
- Ermöglicht eine effiziente Integration
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Array | 8 x 12 |
| Farbe | Naturfarben |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl Wells | 96 |
| Sterilität | Steril |
| Wellform | Runder Boden (U-Well) |
| Menge | 100/Karton |