Learn More
Fisherbrand™ 96-Well PP-Mikrotiterplatte mit 96 Glaseinsätze und PE-Schnappverschlüssen mit Septum
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Gesamtvolumen (metrisch) Well:
200 μl
400 μl
1000 μl
1200 μl
Wellform:
Flacher Boden (F-Well)
Konus
Rund
Packungsgröße:
1 Stück
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Glas |
| Anzahl Wells | 96 |
| Gesamtvolumen (metrisch) Well | 400 μl |
| Wellform | Konus |
| Profil | Konus |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion