Learn More
Uvex 95980 Insole For Uvex Naturform - Width 11
Comfortable climatic insole with antistatic properties for Uvex Performance (Naturform)
17.54 €
Spezifikation
Farbe | Schwarz |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Uvex Naturform |
Material | Microvelour |
Einwegprodukt | Nein |
Geschlecht | Unisex |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17219021
|
Uvex
9598038 |
38 | N/A | ||||||
17229021
|
Uvex
9598039 |
39 | N/A | ||||||
17239021
|
Uvex
9598040 |
40 | N/A | ||||||
17249021
|
Uvex
9598041 |
41 | N/A | ||||||
17259021
|
Uvex
9598042 |
42 | N/A | ||||||
17269021
|
Uvex
9598043 |
43 | N/A | ||||||
17279021
|
Uvex
9598044 |
44 | N/A | ||||||
17289021
|
Uvex
9598045 |
45 | N/A | ||||||
17299021
|
Uvex
9598046 |
46 | N/A | ||||||
17209031
|
Uvex
9598047 |
47 | N/A | ||||||
17219031
|
Uvex
9598048 |
48 | N/A | ||||||
Beschreibung
- Full-surface foot shock absorption
- Highly breathable and moisture-absorbent material
- Shock absorption zones support natural foot movement
- Skin compatibility and pleasant surface structure
- Supports foot arch
- Article No: 9598.0
- Sizes: 38 to 48
Spezifikation
Schwarz | |
Microvelour | |
Unisex | |
Ja |
Uvex Naturform | |
Nein | |
Standardbreite | |
Nein |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Uvex 95980 Insole For Uvex Naturform - Width 11