Learn More
uvex 95798 Insole For Uvex 1 Sport - Width 11
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- Vollständige Stoßdämpfung am Fuß
- Sehr atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Material
- Stoßdämpfungszonen unterstützen natürliche Fußbewegungen
- Hautverträglichkeit und angenehme Oberflächenstruktur
- Unterstützt das Fußgewölbe
- Artikel Nr. 9579.8
- Größen: 35 bis 52
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Uvex 1 Sport |
| Material | Microvelour |
| Größe | 45 |
| Einwegprodukt | Nr. |
| Geschlecht | Unisex |
| Fit | Standardbreite |
| Latexfrei | Ja |
| Waterproof | Nein |
| Produkttyp | Insoles |