Learn More
uvex 9309 Pheos CX2 Sonic Safety Goggles Artikelnummer.: 17237331
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
uvex 9309 Pheos CX2 Sonic Safety Goggles
Artikelnummer. 17237331 Alle ansehen Uvex Produkte
Durchsichtig
Click to view available options
Linsenfärbung:
Durchsichtig
Grau
Hellbraun (CBR65)
Artikelnummer. 17237331
Marke: uvex 9309275
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Functional, wide-vision goggles with supravision coating technology to provide a clear field of vision even in extreme climates.
  • Kompakte Schutzbrille für weite Sicht mit Supravision Extreme Beschichtung
  • Ein Produkt von i-gonomics,  das Komfort mit einem ergonomischen Design kombiniert
  • Weiches Stirn- und Nasenstück mit dem Glasmaterial verbunden
  • Leichtes Textil-Kopfband für einen sicheren und bequemen Sitz
  • Leichte Konstruktion, wiegt nur 34 Gramm
  • Kann problemlos mit anderen Formen von PSA kombiniert werden
  • Bezeichnung: 3 (Flüssigkeiten), 4 (grober Staub) und T (extreme Temperaturen)
Supravision Extreme Beschichtung
  • Innenseite: Beschlagfrei
  • Außenabmessungen: Kratzfest
  • Ideal für Arbeitsbereiche mit langfristiger Kondensation und viel Schmutz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 166:2001, EN 170:2002
Objektivtyp Supravision Extreme
Linsenbeschichtung Beschlagfrei
Linsenfärbung Durchsichtig
Produkttyp Anti-fog Goggles
Rahmenfarbe Schwarz, Weiß
Modell 9309 Pheos C x 2 Sonic
Gewicht (metrisch) 34 g
Material Polycarbonat
Einwegprodukt Nein
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Plastic
UV-Schutz UV400.
Frame Type Standard
Labeling W 166 3 4 BT CE – 2 C-1,2 W 1 BT KN CE
Mechanical Strength B (120 m/s)
Name des Produkts
uvex 9309 Pheos CX2 Sonic Safety Goggles >