Learn More
uvex 9309 Pheos CX2 Sonic Safety Goggles
Shop All Uvex Products
Click to view available options
Linsenfärbung:
Durchsichtig
Grau
Hellbraun (CBR65)
Description
- Kompakte Schutzbrille für weite Sicht mit Supravision Extreme Beschichtung
- Ein Produkt von i-gonomics, das Komfort mit einem ergonomischen Design kombiniert
- Weiches Stirn- und Nasenstück mit dem Glasmaterial verbunden
- Leichtes Textil-Kopfband für einen sicheren und bequemen Sitz
- Leichte Konstruktion, wiegt nur 34 Gramm
- Kann problemlos mit anderen Formen von PSA kombiniert werden
- Bezeichnung: 3 (Flüssigkeiten), 4 (grober Staub) und T (extreme Temperaturen)
Supravision Extreme Beschichtung
- Innenseite: Beschlagfrei
- Außenabmessungen: Kratzfest
- Ideal für Arbeitsbereiche mit langfristiger Kondensation und viel Schmutz
Specifications
Specifications
Zertifizierung/Konformität | EN 166:2001, EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001 |
Objektivtyp | Supravision Extreme |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei |
Linsenfärbung | Hellbraun (CBR65) |
Produkttyp | Anti-fog Goggles |
Rahmenfarbe | Schwarz, Weiß |
Modell | 9309 Pheos C x 2 Sonic |
Gewicht (metrisch) | 34 g |
Material | Polycarbonat |
Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
uvex 9309 Pheos CX2 Sonic Safety Goggles >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction