missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
uvex 9307 Carbonvision Schutzbrille
Click to view available options
Linsenfärbung:
Durchsichtig
Grau
Rahmenmaterial:
Neopren
Textil
Beschreibung
- Der Rahmen ist mit den neuesten Materialien und Technologien für maximale mechanische Stabilität bei gleichzeitig geringem Gewicht konstruiert
- Eine TPU-Schicht ist fest auf den Rahmen geschweißt, um eine perfekte Passform zu gewährleisten und eine einfache Reinigung zu ermöglichen
- Zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 172 (Sonnenschutzfilter für den betrieblichen Gebrauch)
- Die Supravision extreme Beschichtung ist außen kratzfest und innen dauerhaft beschlagfrei
- Bietet dank der eng anliegenden Gläser ein Panoramasichtfeld ohne Tunneleffekt
- Ideal für lange Tragezeiten ohne Schmerzen oder Druckpunkte
Spezifikation
Spezifikation
Objektivtyp | Supravision Extreme |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 166:2001, EN 170:2002 |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Anti-fog Goggles |
Rahmenfarbe | Schwarz, Grau |
Modell | 9307 Carbonvision |
Material | Polycarbonat |
Einwegprodukt | Reusable |
Lens Material | Polycarbonat |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'