Learn More
uvex Autoklavierbare 9302 Ultraschall-CR-Schutzbrille für Reinräume
Alle ansehen Uvex ProdukteBeschreibung
Die uvex Ultraschall-Schutzbrille verfügt über eine hervorragende Belüftung und sorgt so dafür, dass das Klima um die Augen angenehm und nicht reizend ist.Das sportliche Design, das breite Panoramasichtfeld sowie die schnell und einfach austauschbaren Gläser unterstreichen die Vorteile dieser Schutzbrille.Die autoklavierbare CR-Variante steht für professionellen Schutz in Labors, Kliniken, Reinräumen oder in der Lebensmittelproduktion.
Allgemeine Eigenschaften
- Schutzbrille im sportlichen Design, auch als Überbrille geeignet
- Gläser können ausgetauscht werden
- Rahmenfarben: transparent, weiß
- PC-Glas, transparent
Schutzmerkmale
- Zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 170 (UV-Filter)
- Kennzeichnung:W 166 34 B CE – 2-1.2 W 1 B KN DIN CE
- Zuverlässiger UV 400-Schutz
- Hohe mechanische Stärke (B:120 m/s)
Komfortmerkmale
- Autoklavierbar und chemikalienbeständig, innen beschlagfrei, außen extrem kratzfest (uvex supravision clean)
- Breites Panoramasichtfeld
- Keine Druckprobleme bei langer Tragedauer durch die Kombination von harten und weichen Komponenten
Anwendungen
- Uvex supravision clean: sterile Arbeitsumgebungen (Labors, Krankenhäuser, Reinräume, Lebensmittelproduktion)
Spezifikation
Spezifikation
Objektivtyp | Uvex Supravision Clean |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
Farbe | Klar, Weiß |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 166:2001, EN 170:1994 |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Schutzbrillen |
Rahmenfarbe | Durchsichtig |
Kopfgurtmaterial | Silikon |
Enthält | Kopfband |
Modell | 9302 Ultraschall |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen