Learn More
uvex 9193 Sportstyle Schutzbrille Artikelnummer.: 17287281
Zum Warenkorb hinzufügen
uvex 9193 Sportstyle Schutzbrille
Artikelnummer. 17287281 Alle ansehen Uvex Produkte
Beschlagfrei, Kratzfest, Durchsichtig, Schwarz, Grau
Click to view available options
Linsenbeschichtung:
Beschlagfrei
Beschlagfrei, Kratzfest
Linsenfärbung:
Durchsichtig
Grau
Hellbraun (CBR65)
Hellgrün
Silbern verspiegelt
Rahmenfarbe:
Schwarz, Grau
Schwarz, Weiß
Schwarz, anthrazit
Schwarz, blau
Schwarz, limonengrün
Weiß, Schwarz
Artikelnummer. 17287281
Marke: uvex 9193080
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Innovative Schutzbrille mit sportlichem Design, höchster Funktionalität und Sicherheit.Federleichte Konstruktion wiegt nur 23 Gramm, wodurch diese Brille über längere Zeiträume bequem zu tragen ist.
  • Innovative Schutzbrille   mit sportlichem Design, das Funktionalität und Sicherheit vereint 
  • Federleichte Konstruktion, wiegt nur 23 Gramm
  • Weicher, einstellbarer Nasenbügel mit weichen, rutschfesten Ohrstücken für eine druckfreie Passform
  • Die Geometrie der Gläser sorgt für optimale Sicht
Supravision AR-Beschichtung
  • Innen:Entspiegelt
  • Außen:Entspiegelt
  • Ideal für Arbeitsbedingungen mit hellen oder gemischten Lichtverhältnissen
Supravision Excellence Beschichtung
  • Innenseite:Beschlagfrei
  • Außenabmessungen:Kratzfest und chemikalienbeständig
  • Die Gläser sind leicht zu reinigen und weniger schmutzanfällig
Supravision Extreme Beschichtung
  • Innenseite:Beschlagfrei
  • Außenabmessungen:Kratzfest
  • Ideal für Arbeitsbereiche mit langfristiger Kondensation und viel Schmutz
Supravision Plus Beschichtung
  • Innen:Beschlagfrei und kratzfest
  • Außen:Beschlagfrei und kratzfest
  • Geeignet für Umgebungen mit häufigen Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen
Supravision Variomatic Beschichtung
  • Innen:Beschlagfrei
  • Außen:Kratzfest
  • Selbstfärbende Filter werden innerhalb von 10 Sekunden automatisch dunkler und nach 30 Sekunden heller
  • Geeignet für Arbeitsbereiche mit häufigen Bewegungen von drinnen nach draußen und von hell nach dunkel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 166:2001, EN 170:2002
Objektivtyp Supravision Plus
Linsenbeschichtung Beschlagfrei, Kratzfest
Linsenfärbung Durchsichtig
Produkttyp Ergonomic Safety Glasses
Rahmenfarbe Schwarz, Grau
Modell 9193 Sportstyle
Gewicht (metrisch) 23 g
Material Polycarbonat
Einwegprodukt Nein
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Plastic
UV-Schutz UV400.
Frame Type Standard
Labeling W 166 FT CE - 2C-1,2 W1 FTKN CE
Name des Produkts
uvex 9193 Sportstyle Schutzbrille >