Learn More
Uvex™ 9161 beschichtete Schutzbrillen
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Klar
Beschreibung
- Komfortable Schutzbrille mit mattiertem Brauenschutz für weniger Blenden oberhalb des Sichtfelds
- Indirekte Belüftung durch spezielle Bügelkonstruktion mit großem Seitenschutz
- Supravision plus Beschichtung ist kratzfest und beschlagfrei auf beiden Seiten
Spezifikation
Spezifikation
Objektivtyp | Supravision Plus |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 166:2001, EN 170:2002 |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Rahmenfarbe | Blau, durchsichtig |
Lens Material | Polycarbonat |
UV-Schutz | UV400. |