Learn More
Cytiva 903 Protein Saver Cards
Sparen Sie Zeit bei der Probenerfassung, beim Transport und der Archivierung. Whatman™ 903 Protein Saver Card (EU) passt in die Whatman™ wiederverschließbaren Taschen mit Folienbarriere zur Lagerung.
Marke:  Cytiva 10531018
208.89 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21887" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.36000kg
Artikelnummer. 11962089
  • 252.00 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
Beschreibung
Sparen Sie Zeit bei der Probenerfassung, beim Transport und der Archivierung. Whatman™ 903 Protein Saver Card (EU) passt in die wiederverschließbaren Whatman™ Taschen mit Folienbarriere zur Lagerung.
  • Einsatzbereite Karten und Kits
  • Strenge Qualitätskontrolle und Herstellungsstandards gemäß ISO 9001 gewährleisten hohe Qualität, Reproduzierbarkeit und Reinheit
  • Der Probenerfassungsbereich unserer 903 Proteinsaver Card umfasst fünf Kreise mit einem Durchmesser von einem halben in.
  • Jeder Kreis fasst 75 – 80 μl der Probe
  • Der Klappumschlag bietet Platz für den Namen und das Datum der Probenahme und trägt das universelle Symbol für Biogefährdung
Spezifikation
Spezifikation
Basiswaage
ISO 9001