Learn More
Thermo Scientific™ Glaspartikelstandards der Serie 9000
Ersetzen Sie Polystyrol-Kügelchen in zahlreichen Anwendungen durch gemäß NIST™ nachverfolgbare Kügelchen aus Glas in Standardgrößen.
Marke: Thermo Scientific™ 9090
Beschreibung
Ersetzen Sie Polystyrolsphären in vielen Anwendungen durch Thermo Scientific™ Glaspartikelstandards der Serie 9000, NIST™ rückverfolgbare Größenstandards aus trockenem Glas. Glas-Mikrosphären können für jede Anwendung eingesetzt werden, bei der ein NIST™ rückverfolgbarer Größenstandard mit geringer Größenverteilung benötigt wird, und die Probenbedingungen möglicherweise nicht für Polystyrolsphären geeignet sind. Glasmikrosphären besitzen eine höhere Toleranz gegenüber Chemikalien und Lösungsmitteln, zusätzlich zur höheren mechanischen und thermischen Stabilität.
Die Glas-Größenstandards sind sehr gleichmäßige, durch NIST-nachweisbare Methoden kalibrierte Borosilikat- oder Kalk-Natronglassphären. Die Standards sind ideal für die Kalibrierung von Mikroskopen, Streugeräten oder anderen Partikelmessgeräten. Sie werden auch bei Laserlicht-Streuungsstudien und in der Erforschung kollodialer Systeme verwendet.- Die mittleren Durchmesser wurden mit auf NIST™ rückführbaren Mikroskopie-Methoden von Thermo Fisher Scientific™ kalibriert.
- Größenverteilung und Gleichförmigkeit werden anhand optischer Mikroskopie gemessen.
- Sphären werden anstelle unregelmäßig geformter Partikel verwendet, um die Reaktion von Analysesystemen auf formbestimmte Effekte zu minimieren.
- Die Produkte sind als Trockensphären verpackt.
- Die Packungen sind nach Chargen nummeriert, was nach dem Kauf ausgezeichneten technischen Service und Support gewährleistet.
- Die Produkte der Serie 9000 von 2 μm bis 20 μm werden aus Borosilikatglas hergestellt, besitzen eine Partikeldichte von 2,5 bis 2,55 g/cm3 und einen Brechungsindex von 1,56 bei 589 nm (25 °C).
- Produkte von 30 μm bis 2.000 μm bestehen aus Kalknatronglas, haben eine Partikeldichte von 2,4 bis 2,5 g/cm3 und einen Brechungsindex von 1,51 bei 589 nm (25 °C).
Im Lieferumfang enthalten:
Kalibrierungs- und Rückverfolgbarkeitszertifikat gemäß NIST™, einschließlich Beschreibung der Kalibrierungsmethode und Messunsicherheit, Tabelle chemischer und physikalischer Eigenschaften, Materialsicherheitsdatenblatt mit Gebrauchs- und Entsorgungsanweisungen.
Empfohlen für:
Spacer-Anwendungen, bei denen eine gleichmäßige Verbunddicke erforderlich ist.
Hinweis:
Thermo Fisher Scientific™ besitzt eigene Konstruktions-, Produktions- und Messtechnikeinrichtungen, damit eine bessere Qualitätskontrolle gewährleistet ist und auf Kundenwünsche besser reagiert werden kann. Neben diesen Polymer-Größenstandards bieten wir auch Kalibrierungsstandards in Silika- und Glasmaterialien an. Informationen zu spezifischen Anwendungen oder anderen Produktanforderungen, die hier nicht aufgelistet sind, erhalten Sie bei unserem Technischen Kundendienst.
Spezifikation
Ohne | |
Bei Raumtemperatur lagern. Flasche dicht verschlossen halten, um Kontamination zu vermeiden. | |
Die 9000-Serie ist erhältlich als einheitliche Partikel aus Borosilikat- oder Kalknatronglas in verschiedenen Größen zwischen 2 und 2000 μm. Sie sind gegen NIST-konforme mittlere Durchmesser kalibriert und zertifiziert und eignen sich für eine Vielzahl von Partikelmessungen. Außerdem haben sie eine höhere Toleranz gegenüber Chemikalien und Lösungsmitteln sowie eine höhere mechanische und thermische Stabilität. | |
Anwendungen mit geringer Standardabweichung | |
Partikel in Standardgrößen | |
2.4 bis 2.6 g/cm³ | |
1,40 bis 1,46 bei 589 nm (25 ° C) | |
Produkt ist mindestens 24 Monate lang stabil. |
100 % Feststoffe | |
Glas-Mikrosphären, trocken | |
Weiß | |
Kalknatronglas | |
Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST | |
1 g | |
s = 3.9μm , 4.3 % CV | |
90 μm |