Learn More
Fisherbrand™ 9-mm-Kurzgewindefläschchen aus Kunststoff, weite Öffnung, konkaver Boden
136.71 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24095" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Universell kompatibel mit nahezu allen Autosamplern und ermöglichen so die Rationalisierung anderer 1,5 ml-Fläschchen, wie zum Beispiel 11 mm-Fläschchen mit Bördelhals sowie Fläschchen mit 8-425- und 10-425-Gewindehals
- Fläschchen mit integriertem Mikro-Einsatz sind in Braunglas erhältlich
Spezifikation
Durchsichtig | |
Polypropylen | |
GC, HPLC | |
Polyethylen-Beutel | |
<110 μl | |
Flachboden | |
100 | |
Nein |
11.6 mm | |
1.85 ml | |
Kurzgewinde | |
Leicht konkav | |
1,5 ml | |
32 mm | |
ND9 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Outlet Corner
Verwenden Sie den Code 24095, um diese Aktion zu erhalten.Aktionscode: 24095Gültig bis zum: 2025-04-15
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 9-mm-Kurzgewindefläschchen aus Kunststoff, weite Öffnung, konkaver Boden > PP, leicht konkav geformter Boden, 1,5 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur