Learn More
9-Formyl-8-hydroxyjulolidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
57.69 € - 182.91 €
Chemische Identifikatoren
CAS 63149-33-7
Summenformel C13H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 217.268
MDL-Nummer MFCD00192477
InChI-Schlüssel NRZXBDYODHLZBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-hydroxy-1,2,3,5,6,7-hexahydropyrido 3,2,1-ij quinoline-9-carbaldehyde, 8-hydroxyjulolidine-9-aldehyde, 9-formyl-8-hydroxyjulolidine, 2,3,6,7-tetrahydro-8-hydroxy-1h,5h-benzo ij quinolizine-9-carboxaldehyde, 8-hydroxyjulolidine-9-carboxaldehyde, 9-formyl-8-julolidinol, 1h,5h-benzo ij quinolizine-9-carboxaldehyde, 2,3,6,7-tetrahydro-8-hydroxy, 2,3,6,7-tetrahydro-8-hydroxy-1h,5h-benzo i,j quinolizine-9-carboxaldehyde, 8-hydroxy-2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h-pyrido 3,2,1-ij quinoline-9-carbaldehyde
PubChem CID 113099
SMILES C1CC2=C3C(=C(C(=C2)C=O)O)CCCN3C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15444417
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31782.03
1 g
57.69 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15454417
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31782.06
5 g
182.91 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
63149-33-7
217.268
NRZXBDYODHLZBF-UHFFFAOYSA-N
113099
C13H15NO2
MFCD00192477
8-hydroxy-1,2,3,5,6,7-hexahydropyrido 3,2,1-ij quinoline-9-carbaldehyde, 8-hydroxyjulolidine-9-aldehyde, 9-formyl-8-hydroxyjulolidine, 2,3,6,7-tetrahydro-8-hydroxy-1h,5h-benzo ij quinolizine-9-carboxaldehyde, 8-hydroxyjulolidine-9-carboxaldehyde, 9-formyl-8-julolidinol, 1h,5h-benzo ij quinolizine-9-carboxaldehyde, 2,3,6,7-tetrahydro-8-hydroxy, 2,3,6,7-tetrahydro-8-hydroxy-1h,5h-benzo i,j quinolizine-9-carboxaldehyde, 8-hydroxy-2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h-pyrido 3,2,1-ij quinoline-9-carbaldehyde
C1CC2=C3C(=C(C(=C2)C=O)O)CCCN3C1
Spezifikation
9-Formyl-8-hydroxyjulolidine
72°C to 74°C
MFCD00192477
NRZXBDYODHLZBF-UHFFFAOYSA-N
217.268
217.27
63149-33-7
C13H15NO2
8-hydroxy-1,2,3,5,6,7-hexahydropyrido 3,2,1-ij quinoline-9-carbaldehyde, 8-hydroxyjulolidine-9-aldehyde, 9-formyl-8-hydroxyjulolidine, 2,3,6,7-tetrahydro-8-hydroxy-1h,5h-benzo ij quinolizine-9-carboxaldehyde, 8-hydroxyjulolidine-9-carboxaldehyde, 9-formyl-8-julolidinol, 1h,5h-benzo ij quinolizine-9-carboxaldehyde, 2,3,6,7-tetrahydro-8-hydroxy, 2,3,6,7-tetrahydro-8-hydroxy-1h,5h-benzo i,j quinolizine-9-carboxaldehyde, 8-hydroxy-2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h-pyrido 3,2,1-ij quinoline-9-carbaldehyde
C1CC2=C3C(=C(C(=C2)C=O)O)CCCN3C1
113099
97%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 263-966-4
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen