Learn More
9-Bromo-10-(1-naphthyl)anthracen, 98 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15401049
9-Bromo-10-(1-naphthyl)anthracen, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15401049
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 15401049
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64024.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 400607-04-7
Summenformel C24H15Br
Molekulargewicht (g/mol) 383.288
MDL-Nummer MFCD11046571
InChI-Schlüssel SYACRXBYRNYMLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-bromo-10-naphthalen-1-yl anthracene, 9-bromo-10-1-naphthalenyl anthracene, 9-bromo-10-1-naphthyl anthracene, anthracene, 9-bromo-10-1-naphthalenyl, 9-bromo-10-naphthalen-1-yl-anthracene, 10-bromo-9-phthalen-1-yl anthracene, 10-bromo-9-naphthalen-1-yl anthracene, 9-bromo-10-1-naphthalenyl-anthracene, 10-naphthalene-1-yl-9-bromo anthracene
PubChem CID 21076365
IUPAC-Name 9-Brom-10-naphthalin-1-ylanthracen
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2C3=C4C=CC=CC4=C(C5=CC=CC=C53)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Bromo-10-(1-naphthyl)anthracene
Farbe Gelb
Menge 250 mg
Beilstein 20386637
Formelmasse 383.29
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer81302880 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog Number
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
9-Bromo-10-(1-naphthyl)anthracen, 98 %, Thermo Scientific™ >