Learn More
9-Borabicyclo-[3.3.1]-nonan, 0.5 M-Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10315092 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
Artikelnummer. 10315092
Marke: Thermo Scientific Acros 165811000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 280-64-8 | C8H15B | 122.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Lewis-Säure, Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Borabicyclo[3.3.1]nonane
CAS 280-64-8, 109-99-9
CAS Min. % 6.14, 92.49
CAS Max. % 7.51, 93.86
Dichte 0.8840g/mL
Flammpunkt −17°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Summenformel C8H15B
MDL-Nummer MFCD00074742
Menge 100 mL
Fieser 02,31; 03,24; 04,41; 05,46; 06,62; 07,29; 08,47; 09,57; 10,48; 11,68; 13,92; 14,52; 15,43; 17,49; 01,732; 04,356
Relative Dichte 0.884
Synonym 9-borabicyclo 3.3.1 nonane, 9-borabicyclo 3.3.1 nonan, 9-borabicyclo 3,3,1 nonane, 9$l^ 2-borabicyclo 3.3.1 nonane, 1s,5s-9-borabicyclo 3.3.1 nonane, monomer; 21205-91-4 dimer, 9-borabicyclo 3.3.1 nonane,9-bbn,intetrahydrofuran
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
InChI-Schlüssel AMKGKYQBASDDJB-UHFFFAOYSA-N
SMILES [B]1C2CCCC1CCC2
IUPAC-Name 9$l^{2}-Borabicyclo[3.3.1]Nonan
Molekulargewicht (g/mol) 122.02
PubChem CID 6327450
Formelmasse 122.02
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 9-Borabicyclo¢3.3.1!nonane, 0.5M solution in THF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tetrahydrofuran, 9-Borabicyclo¢3.3.1!nonane