Learn More
9-(4-Bromphenyl)-carbazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15471599
9-(4-Bromphenyl)-carbazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15471599
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 15471599
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64404.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es spielt eine wichtige Rolle als Zwischenprodukt für die pharmazeutische, organische Synthese und als organische Leuchtdiode (OLED).
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57102-42-8
Summenformel C18H12BrN
Molekulargewicht (g/mol) 322.205
MDL-Nummer MFCD11617969
InChI-Schlüssel XSDKKRKTDZMKCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-4-bromophenyl-9h-carbazole, 9-4-bromophenyl carbazole, 9-4-bromo-phenyl-9h-carbazole, 9h-carbazole, 9-4-bromophenyl, acmc-209lw0, n-4-bromophenyl carbazole, amth018
PubChem CID 22361390
IUPAC-Name 9-(4-Bromphenyl)Carbazol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3N2C4=CC=C(C=C4)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-(4-Bromophenyl)carbazole
Schmelzpunkt 147°C to 151°C
Menge 5 g
Beilstein 199590
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 322.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest
Name des Produkts
9-(4-Bromphenyl)-carbazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >