Learn More
9,10-Phenanthrenchinon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449323
100 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
9,10-Phenanthrenequinon may be used for high quality passivation on silicon (100) surfaces. Quinones may serve as substrates for a variety of flavoenzymes, useful fluorescent compound and quinone. Also used in dyes, as a hardener for dental restoration, for the determination of copper by spectrophotometric method, and for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
9,10-Phenanthrenchinon kann für die hochwertige Passivierung auf Silizium-Oberflächen (100) verwendet werden. Chinone können als Substrate für eine Vielzahl von Flavoenzymen, nützlichen fluoreszierenden Verbindungen und Chinon dienen. Sie werden auch in Farbstoffen, als Härter für die Zahnersatz, für die Bestimmung von Kupfer mittels spektrophotometrischem Verfahren und für die organische Synthese verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84-11-7
Summenformel C14H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 208.216
MDL-Nummer MFCD00001163
InChI-Schlüssel YYVYAPXYZVYDHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9,10-phenanthrenequinone, phenanthrenequinone, 9,10-phenanthrenedione, 9,10-phenanthraquinone, phenanthraquinone, 9,10-phenanthroquinone, 9-10 phenanthrene quinone, unii-42l7bz8h74, ccris 7615, phenanthrene, 9,10-dihydro-9,10-dioxo
PubChem CID 6763
ChEBI CHEBI:37454
IUPAC-Name Phenanthren-9,10-dion
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3C(=O)C2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9,10-Phenanthrenequinone
Schmelzpunkt 207°C to 212°C
Dichte 1.405
Siedepunkt >360°C
Flammpunkt 245°C (473°F)
Menge 100 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 608838
Merck Index 14,7213
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 208.22
Reinheit (%) 95%
Name des Produkts
9,10-Phenanthrenchinon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >