Learn More
9,10-Bis-(phenylethinyl)-anthracen, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11359468
9,10-Bis-(phenylethinyl)-anthracen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359468
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11359468
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043313.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Als photochromes Material mit Chemolumineszenz
9,10-Bis(phenylethynyl)anthracene is used as a chemiluminescent fluorophore with high quantum efficiency. It is used in lightsticks as a fluorophor producing ghostly green light. It is also used as a dopant for organic semiconductors in OLEDs. It is used as a reagent for chemiluminescence research. 9,10-Bis(phenylethynyl)anthracene is known to exert fluorescence properties due to its polycyclic aromatic hydrocarbon system and it is commonly used as an scintillator additive. 9,10-Bis(phenylethynyl)anthracene was also studied extensively as a fluorescence emitters for peroxyoxalate chemiluminescence.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10075-85-1
Summenformel C30H18
Molekulargewicht (g/mol) 378.474
MDL-Nummer MFCD00012050
InChI-Schlüssel ZHBOFZNNPZNWGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9,10-bis phenylethynyl anthracene, 9,10-bis 2-phenylethynyl anthracene, anthracene, 9,10-bis phenylethynyl, bpea, anthracene, 9,10-bis 2-phenylethynyl, bis phcc-anthracene, unii-fc8jdb70dq, 9,10-bis phenylvinyl anthracene, fc8jdb70dq, 9,10-bis-phenylethynyl anthraceneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 82338
ChEBI CHEBI:51675
IUPAC-Name 9,10-bis(2-phenylethynyl)anthracen
SMILES C1=CC=C(C=C1)C#CC2=C3C=CC=CC3=C(C4=CC=CC=C42)C#CC5=CC=CC=C5
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9,10-Bis (phenylethynyl)anthracene
Schmelzpunkt 254°C to 255°C
Menge 5 g
Beilstein 1891432
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen It is insoluble in water but is soluble in most organic solvents such as carbon disulfide,alcohols,benzene,chloroform,and hydronaphthalenes.
Formelmasse 378.47
Physikalische Form Kristallin
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerT12D016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/11/2024 Catalog Number043313.03,043313.14,043313.06
ChargennummerQ03K004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/04/2024 Catalog Number043313.03,043313.14,043313.06
ChargennummerR22J017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2023 Catalog Number043313.03,043313.14,043313.06
ChargennummerZ05I032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/01/2023 Catalog Number043313.03,043313.14,043313.06
ChargennummerS06I006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/07/2022 Catalog Number043313.03,043313.14,043313.06
Name des Produkts
9,10-Bis-(phenylethinyl)-anthracen, Thermo Scientific Chemicals >