Learn More
9,10-Bis(4-Ethoxyphenyl)-2-Chloroanthracen, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15420118
25 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 135965-21-8
Summenformel C30H25ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 452.98
MDL-Nummer MFCD00190198
InChI-Schlüssel RFVZBUUPBPFZMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-9,10-bis 4-ethoxyphenyl anthracene, 9,10-bis 4-ethoxyphenyl-2-chloroanthracene, 9,10-bis-4-ethoxyphenyl-2-chloroanthracene
PubChem CID 21715448
IUPAC-Name 2-Chlor-9,10-bis(4-ethoxyphenyl)anthracen
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)C1=C2C=CC=CC2=C(C2=CC=C(OCC)C=C2)C2=CC(Cl)=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9,10-Bis(4-ethoxyphenyl)-2-chloroanthracene
Schmelzpunkt 264°C to 265°C
Menge 25 g
Formelmasse 452.98
Reinheit (%) 98%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
9,10-Bis(4-Ethoxyphenyl)-2-Chloroanthracen, 98 %, Thermo Scientific™ >