Learn More
Fisherbrand™ 8 Mm Fläschchen-Kit, 8-425 Gewinde, Klarglas, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch
Enthält 100 Fläschchen und 100 Kappen mit vormontierten Septen.
Marke:  Fisherbrand™ 11 23 1045
37.97 EUR gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21756" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10000842
  • 46.30 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • ND8
  • 8-425
  • Glas
  • Durchsichtig
  • 1.5 ml
  • Schraubverschluss
  • Mittelloch
  • Polypropylen
  • Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
Durchsichtig
Glas
100
Schraubverschluss
8-425
Naturkautschuk/TEF
11.6 mm
1.9 ml
Polypropylen
32 mm
Nr.