Learn More
Fisherbrand™ 8 mm Schraubdichtung aus PP, weiß, oben geschlossen, 8-425 Gewinde, angebrachtes Septum
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
6.00 € - 334.00 €
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 8 mm |
---|---|
Material | Polypropylen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC, HPLC |
Menge | 100 |
Typ | Schraube |
Produktcode | Marke | Material (Auskleidung) | Farbe | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material (Auskleidung) | Farbe | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11747567
|
Fisherbrand™
08 15 0654 |
Naturkautschuk/TEF | Rot-Orange, Durchsichtig, Schwarz | 1,3 mm |
182.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11884800
|
Fisherbrand™
08 15 1653 |
PTFE/Butyl | Grau, Rot, Schwarz | 1,3 mm |
267.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11834800
|
Fisherbrand™
08 15 0709 |
Silikon/PTFE | Blau transparent, Weiß, Schwarz | 1,3 mm |
320.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11864800
|
Fisherbrand™
08 15 1040 |
Silikon/PTFE | Rot, Weiß, Schwarz | 1,3 mm |
334.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11561394
|
Fisherbrand™
08 15 1192 |
Silikon/PTFE | Cremefarben, Rot, Schwarz | 1,5 mm | N/A | ||||
16388347
|
Fisherbrand™
08 15 1192 |
Silikon/PTFE | Cremefarben, Rot, Schwarz | 1,5 mm | N/A | ||||
15552300
|
Fisherbrand™
08 15 2105 |
Rotes Gummi/PTFE | Beige, Rot-Orange, Schwarz | 1 mm | N/A | ||||
16398347
|
Fisherbrand™
08 15 2105 |
Rotes Gummi/PTFE | Beige, Rot-Orange, Schwarz | 1 mm |
185.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Description
- 8 mm
- PP
- Schraubverschluss
- Schwarz
- Oben geschlossen
- 8-425-Gewinde
- Vorab zusammengesetzte Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
Specifications
8 mm | |
GC, HPLC | |
Schraube |
Polypropylen | |
100 |