missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ 8 mm Schraubdichtung aus PP, weiß, oben geschlossen, 8-425 Gewinde, angebrachtes Septum
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
Marke: Fisherbrand™ 08 15 2105
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 8 mm
- PP
- Schraubverschluss
- Schwarz
- Oben geschlossen
- 8-425-Gewinde
- Vorab zusammengesetzte Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
Spezifikation
Rotes Gummi/PTFE | |
8 mm | |
GC, HPLC | |
1 mm |
Beige, Rot-Orange, Schwarz | |
Polypropylen | |
100 | |
Schraubverschluss |