Learn More
Fisherbrand™ 8 mm Schraubdichtung aus PP, weiß, oben geschlossen, 8-425 Gewinde, angebrachtes Septum
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
Marke: Fisherbrand™ 08 15 0709
Beschreibung
- 8 mm
- PP
- Schraubverschluss
- Schwarz
- Oben geschlossen
- 8-425-Gewinde
- Vorab zusammengesetzte Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
Spezifikation
Silikon/PTFE | |
8 mm | |
GC, HPLC | |
1,3 mm |
Blau transparent, Weiß, Schwarz | |
Polypropylen | |
100 | |
Schraube |