Learn More
Fisherbrand™ 8 mm-Schraubdichtung aus PP, schwarz, Mittelloch, 8-425-Gewinde, vormontiertes Septum
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
Marke:  Fisherbrand™ 08 15 0427
247.67 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21972" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11814800
  • 335.00 € / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • 8 mm
  • PP
  • Schraubverschluss
  • Schwarz
  • Mittelloch
  • 8-425-Gewinde
  • Vorab zusammengesetzte Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
Compliance
Eine Traceable Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird von einem nach ISO 17025 zertifizierten und A2LA™-akkreditierten Kalibrierlabor zur Verfügung gestellt. Diese bestätigt die Rückverfolgbarkeit auf Standards des NIST™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Silikon/PTFE
8 mm
GC, HPLC
1,5 mm
Cremefarben, Rot, Schwarz
Polypropylen
100
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS