Learn More
Fisherbrand™ 8 mm Glasläschchen mit Bördelrand
Kann mit 8-mm-Aluminiumkappen, 9-mm-PE-Kappen oder mit 8-mm-Schnappverschlüssen geschlossen werden.
21.05 € - 408.00 €
Spezifikation
Material | Glas |
---|---|
Flaschenhalstyp | Klemme |
Menge | 100 |
Verschlussgröße | ND8 |
Marking Spot | Nein |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Basisausführung | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Basisausführung | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11561364
|
Fisherbrand™
08 09 0284 |
0.9 ml | Durchsichtig | Flachboden | 30 mm | N/A | ||||||
11782408
|
Fisherbrand™
08 09 0305 |
0.64 ml | Durchsichtig | Konischer Boden | 40 mm |
313.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11742408
|
Fisherbrand™
08 09 0406 |
0.9 ml | Bernsteinfarbig | Flachboden | 40 mm |
220.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11712408
|
Fisherbrand™
08 09 1080 |
1.3 ml | Bernsteinfarbig | Konischer Boden | 30 mm | N/A | ||||||
11792408
|
Fisherbrand™
08 09 0258 |
0.6 ml | Bernsteinfarbig | Konisch | 40 mm |
315.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11717567
|
Fisherbrand™
08 09 0276 |
0.35 ml | Durchsichtig | Runder Boden | 31,5 mm |
300.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11732408
|
Fisherbrand™
08 09 0405 |
0.9 ml | Durchsichtig | Flachboden | 40 mm |
304.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11722408
|
Fisherbrand™
08 09 0606 |
0.26 ml | Durchsichtig | Konischer Boden | 31,5 mm |
408.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11531374
|
Fisherbrand™
08 09 0845 |
1.2 ml | Durchsichtig | Flachboden | 40 mm |
30.75 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11541374
|
Fisherbrand™
08 09 0953 |
1.2 ml | Bernsteinfarbig | Flachboden | 40 mm |
32.45 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- In verschiedenen Volumen erhältlich
- Flacher, runder oder konischer Boden
- Klarglas oder Braunglas
- Für fast alle Autosampler
Spezifikation
Glas | |
100 | |
Nein |
Klemme | |
ND8 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 8 mm Glasläschchen mit Bördelrand