Learn More
Thermo Scientific™ 8-mm-Klarglasfläschchen mit Schraubgewinde
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ 8-mm-Klarglasfläschchen mit Schraubgewinde haben ein 8-425-Gewinde und sind mit einer breiten Palette an Autosamplern kompatibel. Die Standard-Außenmaße der Fläschchen sind immer gleich, ihr Innenvolumen reicht dagegen von 300 μl bis 2 ml. Sie werden aus hochwertigem 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) hergestellt und erfüllen alle Anforderungen der US-, EU- und JPN-Pharmakopöen. Wählen Sie aus den Marken Thermo Scientific™ Premiere™, National™ und Chromacol™.
- Maximale Probenextraktion ohne separate Einsätze mit Microsampling-Fläschchen und Fläschchen mit hoher Rückgewinnung
- Kennzeichnung von Probe und Volumen mit graduiertem Beschriftungsfeld auf bestimmten Fläschchen
- Maximale Rückgewinnung kritischer polarer, labiler oder mit OH-Gruppen wechselwirkender Verbindungen durch Verwendung von silanisiertem (deaktiviertem) Glas (optional)
Wählen Sie den passenden Einsatz für Ihre Probe
- Selbstausrichtende Polyspring-Einsätze zum Schutz vor Kanülenkontakt
- Precision-Point-Einsatz zur Minimierung von Probenverlusten
- Pulled-Point-Einsätze als wirtschaftliche Alternative für unkritische Anwendungen
Kompatibel mit Autosamplern*
- Thermo Scientific™ Accela™
- Thermo Scientific™ Surveyor LC Autosampler
- Beckman™
- CTC™
- Gilson™
- Knauer™
- Shimadzu™
- Spark™
- Varian™
- VWR™ (Merck)/Hitachi™
*Zur Kompatibilität mit Autosamplern siehe Thermo Scientific Katalog für Säulen und Verbrauchsmaterialien.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Durchsichtig |
| Durchmesser (metrisch) Öffnung | 8 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Material | Glas |
| Volumen (metrisch) | 2 ml |
| Rückstandsvolumen (metrisch) | < 170μL |
| Basisausführung | Flachboden |
| Gesamtvolumen (metrisch) | 2 ml |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.