Learn More
Thermo Scientific™ 8-mm-Klarglasfläschchen mit Schraubgewinde
Artikelnummer. 12430108
Click to view available options
Beschreibung:
2 ml Klarglas
2 ml, Klarglas, mit Beschriftungsfeld; GPI 8-425-Gewinde; Standardöffnung
2 ml, Klarglas; durchsichtig; GPI 8-425-Gewinde; Standardöffnung
8-425 Fläschchen mit Schraubgewinde
Durchsichtig
Verschlussgröße:
8-425
8 mm
Marking Spot:
Ja
Nein
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 12430108
Marke: Thermo Scientific™ C40131500
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die 8-mm-Fläschchen haben ein 8-425-Gewinde. Sie sind aus hochwertigem Glas hergestellt und eignen sich für eine Vielzahl von Autosamplern.
Die Thermo Scientific™ 8-mm-Klarglasfläschchen mit Schraubgewinde haben ein 8-425-Gewinde und sind mit einer breiten Palette an Autosamplern kompatibel. Die Standard-Außenmaße der Fläschchen sind immer gleich, ihr Innenvolumen reicht dagegen von 300 μl bis 2 ml. Sie werden aus hochwertigem 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) hergestellt und erfüllen alle Anforderungen der US-, EU- und JPN-Pharmakopöen. Wählen Sie aus den Marken Thermo Scientific™ Premiere™, National™ und Chromacol™.
Wählen Sie das passende Fläschchen für Ihre Erfordernisse
  • Maximale Probenextraktion ohne separate Einsätze mit Microsampling-Fläschchen und Fläschchen mit hoher Rückgewinnung
  • Kennzeichnung von Probe und Volumen mit graduiertem Beschriftungsfeld auf bestimmten Fläschchen
  • Maximale Rückgewinnung kritischer polarer, labiler oder mit OH-Gruppen wechselwirkender Verbindungen durch Verwendung von silanisiertem (deaktiviertem) Glas (optional)
Wählen Sie den passenden Einsatz für Ihre Probe
  • Selbstausrichtende Polyspring-Einsätze zum Schutz vor Kanülenkontakt
  • Precision-Point-Einsatz zur Minimierung von Probenverlusten
  • Pulled-Point-Einsätze als wirtschaftliche Alternative für unkritische Anwendungen
Kompatibel mit Autosamplern*
  • Thermo Scientific™ Accela™
  • Thermo Scientific™ Surveyor LC Autosampler
  • Beckman™
  • CTC™
  • Gilson™
  • Knauer™
  • Shimadzu™
  • Spark™
  • Varian™
  • VWR™ (Merck)/Hitachi™
*Zur Kompatibilität mit Autosamplern siehe Thermo Scientific Katalog für Säulen und Verbrauchsmaterialien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 2 ml Klarglas
Durchmesser (metrisch) Öffnung 8 mm
Innendurchmesser (metrisch) 12 mm
Farbe Transparent
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material Glas
Volumen (metrisch) 2 ml
Modell Fläschchen mit Schraubgewinde und Standardöffnung
Rückstandsvolumen (metrisch) < 170μL
Arbeitsvolumen (metrisch) 1,8 ml
Basisausführung Flachboden
Gesamtvolumen (metrisch) 2 ml
Verschlusstyp Schraubverschluss
Höhe (metrisch) 32 mm
Menge 1000/Pk.
Typ Fläschchen mit 8-425-Schraubgewinde
Verschlussgröße 8-425
Marking Spot Nein
Volume (Metric) Usable 1,5 ml
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.