Learn More
Thermo Scientific™ 8-mm-Klarglasfläschchen mit Schraubgewinde
Artikelnummer. 11513680
Click to view available options
Beschreibung:
2 ml Klarglas
2 ml, Klarglas, mit Beschriftungsfeld; GPI 8-425-Gewinde; Standardöffnung
2 ml, Klarglas; durchsichtig; GPI 8-425-Gewinde; Standardöffnung
8-425 Fläschchen mit Schraubgewinde
Durchsichtig
Verschlussgröße:
8-425
8 mm
Marking Spot:
Ja
Nein
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 11513680
Marke: Thermo Scientific™ 2SV
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Die 8-mm-Fläschchen haben ein 8-425-Gewinde. Sie sind aus hochwertigem Glas hergestellt und eignen sich für eine Vielzahl von Autosamplern.
Die Thermo Scientific™ 8-mm-Klarglasfläschchen mit Schraubgewinde haben ein 8-425-Gewinde und sind mit einer breiten Palette an Autosamplern kompatibel. Die Standard-Außenmaße der Fläschchen sind immer gleich, ihr Innenvolumen reicht dagegen von 300 μl bis 2 ml. Sie werden aus hochwertigem 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) hergestellt und erfüllen alle Anforderungen der US-, EU- und JPN-Pharmakopöen. Wählen Sie aus den Marken Thermo Scientific™ Premiere™, National™ und Chromacol™.
Wählen Sie das passende Fläschchen für Ihre Erfordernisse
  • Maximale Probenextraktion ohne separate Einsätze mit Microsampling-Fläschchen und Fläschchen mit hoher Rückgewinnung
  • Kennzeichnung von Probe und Volumen mit graduiertem Beschriftungsfeld auf bestimmten Fläschchen
  • Maximale Rückgewinnung kritischer polarer, labiler oder mit OH-Gruppen wechselwirkender Verbindungen durch Verwendung von silanisiertem (deaktiviertem) Glas (optional)
Wählen Sie den passenden Einsatz für Ihre Probe
  • Selbstausrichtende Polyspring-Einsätze zum Schutz vor Kanülenkontakt
  • Precision-Point-Einsatz zur Minimierung von Probenverlusten
  • Pulled-Point-Einsätze als wirtschaftliche Alternative für unkritische Anwendungen
Kompatibel mit Autosamplern*
  • Thermo Scientific™ Accela™
  • Thermo Scientific™ Surveyor LC Autosampler
  • Beckman™
  • CTC™
  • Gilson™
  • Knauer™
  • Shimadzu™
  • Spark™
  • Varian™
  • VWR™ (Merck)/Hitachi™
*Zur Kompatibilität mit Autosamplern siehe Thermo Scientific Katalog für Säulen und Verbrauchsmaterialien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 8-425 Fläschchen mit Schraubgewinde
Durchmesser (metrisch) Öffnung 8 mm
Innendurchmesser (metrisch) 12 mm
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material Glas
Volumen (metrisch) 2,0 ml
Rückstandsvolumen (metrisch) <170 μl
Basisausführung Flachboden
Gesamtvolumen (metrisch) 2 ml
Verschlusstyp Schraubverschluss
Höhe (metrisch) 32 mm
Menge 500/Pk.
Typ Fläschchen mit 8-425-Schraubgewinde
Verschlussgröße 8-425
Marking Spot Ja
Volume (Metric) Usable 1,5 ml
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.