Learn More
Thermo Scientific™ 8-mm-Klarglasfläschchen mit Bördelverschluss
Beschreibung
Wählen Sie aus unserem Portfolio von hochwertigen 8-mm-Glasfläschchen mit Bördel-/Schnappverschluss, die sich ideal eignen als Probenfläschchen mit kleinem Fassungsvermögen für Autosampler-Tabletts mit 6 mm, 7 mm und 8 mm. Zur Maximierung der erforderlichen Rückgewinnung bei Injektionen kleiner Proben können Sie zwischen Modellen mit flachem oder konischem Boden wählen. Wiederverwendbare Manschetten halten die mit Bördelverschlüssen versiegelten Fläschchen in Autosampler-Karussells oder Gestellen in der korrekten Position und ermöglichen, die Fläschchen sowohl in GC- als auch HPLC-Autosamplern als zusammengehörige Einheit in die jeweilige Injektionsposition zu bewegen. Sie werden aus hochwertigem Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) hergestellt und erfüllen alle Anforderungen der US-, EU- und JPN-Pharmakopöen. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™ Premiere™, Thermo Scientific™National™ und Thermo Scientific™Chromacol™.
- Die Dichtung des 8-mm-Bördelverschlusses minimiert die Belastung zwischen Lösungsmittel und Septum.
- Neutrales Glas im Gütegrad Borosilikat-GOLD ist ein hochreines Glas mit geringer Expansion und einer extrem niedrigen Konzentration aktiver Stellen zum Schutz Ihrer Analyten vor unerwünschten Wechselwirkungen.
- Die präzisionsgefertigten Manschetten (aus Glas oder PTFE) ermöglichen die Verwendung der Fläschchen in den meisten handelsüblichen Autosamplern.
Kompatibilität mit GC- und HPLC-Autosamplern*
Thermo Scientific™
Agilent™
Beckman™
Carlo Erba™
CTC™
Fisons™
PerkinElmer™
Shimadzu™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
*Zur Kompatibilität mit Autosamplern siehe Thermo Scientific Katalog für Säulen und Verbrauchsmaterialien
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 0,8-ml-Fläschchen mit Bördelverschluss |
| Durchmesser (metrisch) Öffnung | 8 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 7 mm |
| Farbe | Klar |
| Außendurchmesser (metrisch) | 7 mm |
| Material | Glas |
| Volumen (metrisch) | 775 μl |
| Rückstandsvolumen (metrisch) | <70 μl |
| Basisausführung | Flachboden |
| Gesamtvolumen (metrisch) | 775 μl |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.