Learn More
Thermo Scientific™ 8-mm-Klarglasfläschchen mit Bördelverschluss
Beschreibung
Wählen Sie aus unserem Portfolio von hochwertigen 8-mm-Glasfläschchen mit Bördel-/Schnappverschluss, die sich ideal eignen als Probenfläschchen mit kleinem Fassungsvermögen für Autosampler-Tabletts mit 6 mm, 7 mm und 8 mm. Zur Maximierung der erforderlichen Rückgewinnung bei Injektionen kleiner Proben können Sie zwischen Modellen mit flachem oder konischem Boden wählen. Wiederverwendbare Manschetten halten die mit Bördelverschlüssen versiegelten Fläschchen in Autosampler-Karussells oder Gestellen in der korrekten Position und ermöglichen, die Fläschchen sowohl in GC- als auch HPLC-Autosamplern als zusammengehörige Einheit in die jeweilige Injektionsposition zu bewegen. Sie werden aus hochwertigem Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) hergestellt und erfüllen alle Anforderungen der US-, EU- und JPN-Pharmakopöen. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™ Premiere™, Thermo Scientific™National™ und Thermo Scientific™Chromacol™.
- Entwickelt für PerkinElmer™ ISS-100 oder ISS-200 Probengeber
- Für die Verwendung im ISS-200 Probengeber wird eine Trägermanschette benötigt
- Kompatibel zu Beckman™ 504, CTC/Leap™ Technologies HTS PAL, Thermo Scientific™ AS 200S, Gilson™ 231
- Entwickelt für Fläschchentabletts mit 60 und 100 Positionen für PerkinElmer Probengeber
- Die Gesamtkapazität dieser Fläschchen beträgt 1 ml, das empfohlene Füllvolumen beträgt 800 μl
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | PTFE Vial Support Sleeve for 7x32mm vials, fits most autosamplers |
| Innendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12mm |
| Material | PTFE |
| Basisausführung | Flachboden |
| Höhe (metrisch) | 32mm |
| Menge | 40/Pk. |
| Typ | Fläschchenstützhülse |
| Marking Spot | ja |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.