Learn More
Thermo Scientific™ 8mm-Septa für Autosampler-Fläschchen
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific™ Septa für 8-425 Schraubgewindekappen werden aus PTFE, PTFE/Gummi oder PTFE/Silikon hergestellt und eigenen sich für eine Vielzahl an HPLC-, GC- und IC-Anwendungen. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Septen mit PTFE-Scheibe sind chemisch inert
- Septen aus PFTE/rotem Gummi sind eine wirtschaftliche Wahl für viele GC-Applikationen
- PTFE/Silikon-Septen werden am häufigsten in HPLC- und IC-Applikationen verwendet
- Vorgeschlitzte Septen lassen sich mit dünnen Nadeln leichter durchstechen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Septum für 8-425-Schraubverschlüsse |
| Farbe | Weiß |
| Material | PTFE |
| Vorgeschlitzt | Ja |
| Septum | Reines weißes PTFE, 0,01 in. Septum |
| Härte | 53° Shore |
| Menge | 1000 |
| Dicke (metrisch) | 0,25 mm |
| Zertifizierung/Konformität | Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC) |
| Typ | Septen |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.