Learn More
- Home
- Products
- Fläschchen
- Autosamplerfläschchen, Einsätze und Verschlüsse
- Kappen für Chromatographie-Autosamplerfläschchen
- Thermo Scientific™ 8-mm-Schraubverschlüsse für Autosamplerfläschchen
Thermo Scientific™ 8-mm-Schraubverschlüsse für Autosamplerfläschchen
Artikelnummer. 16595114 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte| Artikelnummer. | Farbe | Material | Beschreibung | unitSize | Dicke (metrisch) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16595114 | Schwarz | Polyethylen | Geschlossener Schraubverschluss. Nicht magnetisch | 100 Stück | - |
| 10732114 | Schwarz | Polypropylen | 8-mm-Oben offener Schraubverschluss, 8-425-Schraubgewinde, 5,5-mm-Öffnung | 100 Stück | - |
| 13111753 | rosa | Polypropylen | 8 mm Lochkappe mit verbreitertem Rand, 8-425 Schraubgewinde, 5,5 mm Loch | 100 Stück | - |
| 13121753 | rosa | PTFE | 8-mm-Oben offener Schraubverschluss mit Flansch, 8-425 Gewinde, 5,5-mm-Öffnung | 100 Stück | 1,3 mm |
| 13131753 | Pink, Weiß | PTFE | 8-mm-Oben offener Schraubverschluss mit Flansch, 8-425 Gewinde, 5,5-mm-Öffnung | 100 Stück | 0,9 mm |
| 12676395 | rosa | Polypropylen | 8-mm-Oben offener Schraubverschluss mit Flansch, 8-425 Gewinde, 5,5-mm-Öffnung | - | 1.0mm |
| 13151753 | rosa | Polypropylen | 8mm Open Top Schraubverschluss , 8-425 Gewinde, 5,5 mm Loch | 100 Stück | 1.0mm |
| 13161753 | rosa | Polypropylen | 8mm Open Top Schraubverschluss , 8-425 Gewinde, 5,5 mm Loch | 100 Stück | 1.0mm |
| 13171753 | rosa | Polypropylen | 8mm Open Top Schraubverschluss , 8-425 Gewinde, 5,5 mm Loch | 100 Stück | 1.3 mm |
| 12400118 | Schwarz | Polypropylen | PP; schwarz | 100 Stück | - |
| 13170983 | Schwarz | Polypropylen | PP, schwarz, geflanscht für Shimadzu | 100 Stück | - |
| 12460118 | Schwarz | PTFE | PP, schwarz, Septum aus elfenbeinfarbenem PTFE/rotem Gummi | - | 1,0 mm |
| 12430158 | Weiß | Polypropylen | PP, weiß, geflanscht für Shimadzu | 100 Stück | - |
| 12410128 | Schwarz | PTFE | PP, schwarz, Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon/rotem PTFE | 100 Stück | 1,0 mm |
| 11935713 | Schwarz | PTFE | PP, schwarz, Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon | 100 Stück | 1,3 mm |
| 12490138 | Schwarz | PTFE | PP, schwarz, Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon | 100 Stück | 1,30 mm |
| 11909207 | Weiß | PTFE | PP, weiß, Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon | 100 Stück | 1,30 mm |
| 11945713 | Schwarz | PTFE | PP, schwarz, vorgeschlitztes Septum aus blauem PTFE/weißem Silikon | 100 Stück | 0,90 mm |
| 10459434 | Weiß | PTFE | PP, weiß, vorgeschlitztes Septum aus blauem PTFE/weißem Silikon | 100 Stück | 0,90 mm |
| 12460148 | Schwarz | PTFE | Phenolharz, schwarz, Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon | 100 Stück | 1,30 mm |
| 10584855 | Schwarz | PTFE | PP, schwarz, Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon | 100 Stück | 1,00 mm |
| 12458636 | Weiß | Urethan | GPI-Gewinde 8-425 | - | - |
| 12440148 | Schwarz | PTFE | Schwarz, beschichtete, vorgeschlitzte Septa aus rotem PTFE/weißem Silikon, Stärke 0,005 in., GPI-Gewindeoberfläche: 8-425 | 100 Stück | 1,30 mm |
| 11583690 | Schwarz | Polypropylen | 8-mm-Schraubverschluss; Schwarz | 500 Stück | - |
| 11503720 | Schwarz | Polypropylen | 8-mm-Schraubverschluss; Schwarz; Nur für japanische Geräte | 500 Stück | - |
| 11971503 | Weiß | Polypropylen | 8-mm-Schraubverschluss; Weiß | 500 Stück | - |
| 11583710 | Schwarz | PTFE | 8 mm, Schraubverschluss; schwarz; vormontierte Einlage aus Silikon/PTFE | 500 Stück | 1,3 mm |
| 15297298 | rosa | PTFE | 8mm Open Top Cap , 5,5 mm Loch | 100 Stück | 1,30 mm |
| 11573700 | Rot | Polypropylen | 8-mm-Oben offener Schraubverschluss, 8-425-Schraubgewinde, 5-mm-Öffnung | 500 Stück | - |
| 11513710 | Weiß | Polypropylen | 8-mm-Oben offener Schraubverschluss, 8-425-Schraubgewinde, 5-mm-Öffnung | 500 Stück | - |
| 11533720 | Schwarz | PTFE | 8 mm oben offener Schraubverschluss, 8-425 Gewinde, 5-mm-Öffnung, Typ 8 Gummi/PTFE-Einlage | 500 Stück | 1,3 mm |
Artikelnummer. 16595114
Marke: Thermo Scientific™ B78159
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28011" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ 8 mm-Gewindekappen für Autosamplerfläschchen sind mit einem 8-425-Gewinde ausgestattet und in einem Sortiment an Ausführungen passend zu Ihren HPLC-, GC- oder IC-Anwendungen erhältlich. Praktische, vormontierte Verschlusskappen und Septa minimieren durch Handhabung verursachte Kontamination. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Geschlossene Kappen mit PTFE-Dichtungseinlage zur Probenlagerung
- PTFE auf Folie/Schaumdichtung bietet hohe chemische Beständigkeit
- Nicht autoklavierbar
Unmontierte Komfort-Kits sparen Zeit bei der Probenvorbereitung.
- Komfort-Kits mit geschlossenen Kappen enthalten Fläschchen und die entsprechende Menge der zugehörigen Schraubverschlüsse mit vormontierten Septa.
- Komfort-Kits mit oben offenen Kappen enthalten in Schrumpffolie verpackte Fläschchen und separat verpackte Kappen und Septa in Polybeuteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe (Dichtung) | No seal |
| Beschreibung | Geschlossener Schraubverschluss. Nicht magnetisch |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Polyethylen |
| Septum | No Septum |
| Menge | Pack of 100 |
| Verschlussgröße | 8-425 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 2-ml-Autosamplerfläschchen mit 8-mm-Schraubverschluss |
| Zertifizierung/Konformität | Zertifizierte Spezifikation |
| Produkttyp | Geschlossener Schraubverschluss. Nicht magnetisch. |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.