Learn More
Thermo Scientific™ 8-mm-Schraubverschlüsse für Autosamplerfläschchen
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteDescription
Thermo Scientific™ 8 mm-Gewindekappen für Autosamplerfläschchen sind mit einem 8-425-Gewinde ausgestattet und in einem Sortiment an Ausführungen passend zu Ihren HPLC-, GC- oder IC-Anwendungen erhältlich. Praktische, vormontierte Verschlusskappen und Septa minimieren durch Handhabung verursachte Kontamination. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Bereits montierte Verschlusskappen mit Septum sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung.
- Kompatibel zu allen Target DP Vials
- Bequemes Aufsetzen und Abnehmen mit nur einer halben Umdrehung
- Verbund-Verschlusskappen besitzen ein PTFE/Silikon-Septum, das elektrolytisch mit der Verschlusskappe verbunden wurde. Hierdurch wird ein Durchdrücken des Septums bei Verwendung von Nadeln mit stumpfer Spitze in Highspeed-Autosamplern verringert
Specifications
Specifications
| Farbe (Dichtung) | Blue/White |
| Beschreibung | 8-mm-Oben offener Schraubverschluss mit Flansch, 8-425 Gewinde, 5,5-mm-Öffnung |
| Material (Auskleidung) | PTFE/Silicone |
| Farbe | Pink, Weiß |
| Material | PTFE |
| Vorgeschlitzt | Ja |
| Volumen (metrisch) | 2 ml |
| Septum | Blaues PTFE/weißes Silikon, vorgeschlitzt |
| Menge | 100 |
| Dicke (metrisch) | 0,9 mm |
| Show More |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.