Learn More
Thermo Scientific™ 8-mm-Schraubverschlüsse für Autosamplerfläschchen
Artikelnummer. 10459434
Click to view available options
Farbe:
Pink, Weiß
Rot
Schwarz
Weiß
rosa
Material:
PTFE
Polyethylen
Polypropylen
Urethan
Beschreibung:
8 mm Lochkappe mit verbreitertem Rand, 8-425 Schraubgewinde, 5,5 mm Loch
8-mm-Oben offener Schraubverschluss mit Flansch, 8-425 Gewinde, 5,5-mm-Öffnung
8-mm-Oben offener Schraubverschluss, 8-425-Schraubgewinde, 5,5-mm-Öffnung
8-mm-Oben offener Schraubverschluss, 8-425-Schraubgewinde, 5-mm-Öffnung
8-mm-Schraubverschluss; Schwarz
8-mm-Schraubverschluss; Schwarz; Nur für japanische Geräte
8-mm-Schraubverschluss; Weiß
8mm Open Top Cap , 5,5 mm Loch
8mm Open Top Schraubverschluss , 8-425 Gewinde, 5,5 mm Loch
8 mm oben offener Schraubverschluss, 8-425 Gewinde, 5-mm-Öffnung, Typ 8 Gummi/PTFE-Einlage
8 mm, Schraubverschluss; schwarz; vormontierte Einlage aus Silikon/PTFE
GPI-Gewinde 8-425
Geschlossener Schraubverschluss. Nicht magnetisch
PP, schwarz, Septum aus elfenbeinfarbenem PTFE/rotem Gummi
PP, schwarz, Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon
PP, schwarz, Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon/rotem PTFE
PP, schwarz, geflanscht für Shimadzu
PP, schwarz, vorgeschlitztes Septum aus blauem PTFE/weißem Silikon
PP, weiß, Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon
PP, weiß, geflanscht für Shimadzu
PP, weiß, vorgeschlitztes Septum aus blauem PTFE/weißem Silikon
PP; schwarz
Phenolharz, schwarz, Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon
Schwarz, beschichtete, vorgeschlitzte Septa aus rotem PTFE/weißem Silikon, Stärke 0,005 in., GPI-Gewindeoberfläche: 8-425
Dicke (metrisch):
0,90 mm
0,9 mm
1,00 mm
1,0 mm
1.0mm
1,30 mm
1,30 mm
1,3 mm
1.3 mm
Packungsgröße:
100 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 10459434
Marke: Thermo Scientific™ C401364W
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Erhältlich in zahlreichen Ausführungen passend zu Ihren Anwendungen. Vormontierte Verschlusskappen und Septen minimieren durch Handhabung verursachte Kontamination.
Thermo Scientific™ 8 mm-Gewindekappen für Autosamplerfläschchen sind mit einem 8-425-Gewinde ausgestattet und in einem Sortiment an Ausführungen passend zu Ihren HPLC-, GC- oder IC-Anwendungen erhältlich. Praktische, vormontierte Verschlusskappen und Septa minimieren durch Handhabung verursachte Kontamination. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Oben offene Verschlusskappen können mit jedem 8-mm-Septum verwendet werden
  • Phenolharz-Verschlusskappen sind autoklavierbar und für Applikationen bei niedrigen Temperaturen geeignet
  • Polypropylen-Verschlusskappen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Applikationen geeignet
  • KimLok™ Verschlusskappe/Septum-Einheiten haben einen eingegossenen Zentrierring, der ein Verschieben des Septums während der Injektion verhindert
  • Septum aus PTFE/rotem Gummi sind eine kostengünstige Lösung für viele GC-Applikationen
  • PTFE/Silikon-Septum werden am häufigsten in HPLC- und IC-Applikationen verwendet
  • Vorgeschlitztes Septum lässt sich leichter mit dünnen Nadeln durchstechen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe (Dichtung) Blue/White
Beschreibung PP, weiß, vorgeschlitztes Septum aus blauem PTFE/weißem Silikon
Material (Auskleidung) PTFE/Silicone
Farbe Weiß
Material PTFE
Vorgeschlitzt Yes
Septum Blaues PTFE/weißes Silikon, vorgeschlitzt
Menge 100
Dicke (metrisch) 0,90 mm
Typ Oben offener Schraubverschluss mit Flansch
Verschlussgröße 8 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Fläschchen mit 8-425 Schraubgewinde und Standardöffnung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.