Learn More
Thermo Scientific™ 8-mm-Bördelverschlüsse für Autosamplerfläschchen
Beschreibung
Die 8 mm-Bördelverschlüsse haben praktische, vormontierte Verschlusskappen und Septa. Sie bieten eine feste, auslaufsichere Versiegelung und minimieren durch Handhabung verursachte Kontamination. Die 8 mm-Bördelverschlüsse verfügen über 4 mm Mittellöcher und sind mit Septa aus einer Vielzahl von Materialien mit und ohne Auskleidungen erhältlich, um Ihren Chromatographie-Anforderungen gerecht zu werden. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Erhältlich in zahlreichen Farben und Septum-Typen
- Aluminium-Verschlüsse müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 8mm Snap Cap , verdünnter Durchstichbereich |
| Farbe | Transparent |
| Material | Polyethylen |
| Septum | Polyethylenkappe mit Durchstichmembrane, vorgestanzt |
| Menge | 1000 |
| Typ | Schnappverschluss |
| Verschlussgröße | 8 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Vials mit 8 mm Snap-Cap |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.