Learn More
Thermo Scientific™ 8-mm-Bördelverschlüsse für Autosamplerfläschchen
Artikelnummer. 11508160
Click to view available options
Farbe:
Blau, Rot
Blau, Rot, Klar
Durchsichtig
Rot, Klar
Silber
Silber, Blau
Silber, Rot, Klar
Silber, Rot, Transparent
Silber, Rot, Weiß
Silber, Transparent, Rot
Silber, Weiß
Silber, Weiß, Rot
Transparent
Septum:
Blaues Silikon/PTFE
Blaues Silikon/PTFE, vorgeschlitzt
Blaues Silikon/rotes PTFE
Keine
Polyethylenkappe mit Durchstichmembrane
Polyethylenkappe mit Durchstichmembrane, vorgestanzt
Roter Naturkautschuk/transparentes PTFE
Rotes PTFE/weißes Silikon
Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE
Silikon, weiß/PTFE, rot
Transparentes PTFE/rotes Gummi
Weißes hochreines PTFE 0,01 in.
Material:
Aluminium
PTFE, Aluminium
PTFE, Gummi, Aluminium
PTFE, Naturkautschuk, Aluminium
PTFE, Silikon, Aluminium
Polyethylen
Produkttyp:
Bördel
Bördelverschluss
Schnappverschluss
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
200 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 11508160
Marke: Thermo Scientific™ 8ACTST1
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die 8-mm-Bördelverschlüsse bieten eine auslaufsichere Versiegelung, 4-mm-Öffnungen und sind mit Septa aus einer Vielzahl von Materialien mit und ohne Auskleidungen erhältlich.
Die 8 mm-Bördelverschlüsse haben praktische, vormontierte Verschlusskappen und Septa. Sie bieten eine feste, auslaufsichere Versiegelung und minimieren durch Handhabung verursachte Kontamination. Die 8 mm-Bördelverschlüsse verfügen über 4 mm Mittellöcher und sind mit Septa aus einer Vielzahl von Materialien mit und ohne Auskleidungen erhältlich, um Ihren Chromatographie-Anforderungen gerecht zu werden. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Erhältlich in zahlreichen Farben und Septum-Typen
  • Aluminium-Verschlüsse müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 8-mm-Bördelverschluss, 4-mm-Öffnung
Farbe Silber, Rot, Weiß
Material PTFE, Silikon, Aluminium
Septum Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE
Menge 500
Dicke (metrisch) 1,0 mm
Verschlussgröße 8 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) 8-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss
Produkttyp Bördelverschluss
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.