Learn More
Thermo Scientific™ 8-mm-Bördelverschlüsse für Autosamplerfläschchen
Artikelnummer. 10221585
Click to view available options
Farbe:
Blau, Rot
Blau, Rot, Klar
Durchsichtig
Rot, Klar
Silber
Silber, Blau
Silber, Rot, Klar
Silber, Rot, Transparent
Silber, Rot, Weiß
Silber, Transparent, Rot
Silber, Weiß
Silber, Weiß, Rot
Transparent
Septum:
Blaues Silikon/PTFE
Blaues Silikon/PTFE, vorgeschlitzt
Blaues Silikon/rotes PTFE
Keine
Polyethylenkappe mit Durchstichmembrane
Polyethylenkappe mit Durchstichmembrane, vorgestanzt
Roter Naturkautschuk/transparentes PTFE
Rotes PTFE/weißes Silikon
Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE
Silikon, weiß/PTFE, rot
Transparentes PTFE/rotes Gummi
Weißes hochreines PTFE 0,01 in.
Material:
Aluminium
PTFE, Aluminium
PTFE, Gummi, Aluminium
PTFE, Naturkautschuk, Aluminium
PTFE, Silikon, Aluminium
Polyethylen
Typ:
Bördel
Bördelverschluss
Schnappverschluss
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
200 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 10221585
Marke: Thermo Scientific™ C401173W
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die 8-mm-Bördelverschlüsse bieten eine auslaufsichere Versiegelung, 4-mm-Öffnungen und sind mit Septa aus einer Vielzahl von Materialien mit und ohne Auskleidungen erhältlich.
Die 8 mm-Bördelverschlüsse haben praktische, vormontierte Verschlusskappen und Septa. Sie bieten eine feste, auslaufsichere Versiegelung und minimieren durch Handhabung verursachte Kontamination. Die 8 mm-Bördelverschlüsse verfügen über 4 mm Mittellöcher und sind mit Septa aus einer Vielzahl von Materialien mit und ohne Auskleidungen erhältlich, um Ihren Chromatographie-Anforderungen gerecht zu werden. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Erhältlich in zahlreichen Farben und Septum-Typen
  • Aluminium-Verschlüsse müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 8mm Snap Cap , verdünnter Durchstichbereich
Farbe Durchsichtig
Material Polyethylen
Septum Polyethylenkappe mit Durchstichmembrane
Menge 1000
Typ Schnappverschluss
Verschlussgröße 8 mm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.