Learn More
Thermo Scientific™ 8-mm-Einsätze für Autosampler
Artikelnummer. 12440088
Click to view available options
Volumen (metrisch):
125 bis 200 µl
175 μl
200 μl
250 μl
Material:
Glas
Polyethylen
Polypropylen
Silanisiertes Glas
Basisausführung:
Flachboden
Konisch
Polyspring
Menge:
100
500
1000
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 12440088
Marke: Thermo Scientific™ C4012529
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Klarglas- oder Polypropyleneinsätze für 8 mm-Autosamplerfläschchen in HPLC- und GC-Systemen sind in einer Vielzahl von Konfigurationen mit 125 μl bis 200 μl Nutzvolumen erhältlich.
Diese Klarglas- oder Polypropyleneinsätze für 8 mm-Autosamplerfläschchen in HPLC- und GC-Systemen sind in einer Vielzahl von Konfigurationen mit 125 bis 200 μl Nutzvolumen erhältlich.
  • Pulled-Point-Einsätze sind eine kostengünstige Wahl für unkritische Applikationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 5 mm
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 5 mm
Material Glas
Sterilität Non-sterile
Einwegprodukt Single-use
Volumen (metrisch) 200 μl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Micro Sampling
Einsatztyp Inserts for HPLC and GC Vials
Verpackungsart 1 Pack of 100
Modell Pulled-Point
Rückstandsvolumen (metrisch) <3 μl
Basisausführung Konisch
Gesamtvolumen (metrisch) 200 μl
Höhe (metrisch) 29 mm
Menge 100
Zertifizierung/Konformität Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
Typ Einsatz für Autosampler-Fläschchen
Volume (Metric) Usable 175 μl
Zur Verwendung mit (Geräte) 8-mm-HPLC-, GC Autosamplerfläschchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.