Learn More
Thermo Scientific™ Autosampler-Kits mit montierten 8-mm-Braunglasfläschchen
Sparen Sie Zeit und verringern Sie mit diesem Komfort-Kit das Risiko von Kontaminationen. Es enthält 100 Braunglasfläschchen, vormontiert mit 100 Gewindekappen und Septa.
Marke: Thermo Scientific™ C4013-494A
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Sparen Sie Zeit bei der Probenvorbereitung und reduzieren Sie das Risiko von Kontaminationen. Jedes dieser Thermo Scientific™ Komfort-Kits mit 8-mm-Braunglasfläschchen enthält 100 Braunglasfläschchen, vormontiert mit 100 Gewindekappen und Septa. Sie sind verpackt in einer praktischen Verpackungsbox mit durchsichtigem Deckel oder in kostengünstigen Polybeuteln. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Verpackt in praktischen Fläschchentabletts mit transparentem Deckel oder in preiswerten Polybeuteln
- Die Fläschchentabletts sind für eine einfache Lagerung stapelbar
- Sofern nicht anders angegeben, werden alle Verschlusskappen aus hochreinem Polypropylen hergestellt
Inhalt:
100 Fläschchen mit aufgesetzten Verschlusskappen und Septa
Spezifikation
Schwarz | |
Bernsteinfarben | |
2 ml | |
100 | |
Phenolharz | |
Nein |
Braunglas; schwarze Kappe aus Phenolharz; Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon; in Aufbewahrungsbox | |
Glas, PTFE, Silikon | |
Rotes PTFE/weißes Silikon | |
Phenolharz | |
8-425 |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.