Learn More
Thermo Scientific™ 8-mm-Braunglasfläschchen mit Schraubgewinde
Artikelnummer. 11995703 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
2 ml, Braunglas; GPI 8-425-Gewinde; Beschriftungsfeld; Standardöffnung
2 ml, Braunglas; GPI 8-425-Gewinde; Standardöffnung
8-425 Fläschchen mit Schraubgewinde
Fläschchen mit Schraubverschluss und Beschriftungsfeld, braun, 2 ml
Marking Spot:
Ja
Nein
Packungsgröße:
100 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 11995703
Marke: Thermo Scientific™ C40132
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Große Auswahl aus hochwertigen 8-mm-Braunglasfläschchen, die alle Anforderungen der US-, EU- und JPN-Pharmakopöen erfüllen.
Wählen Sie aus dem Portfolio der Thermo Scientific™ 8-mm-Braunglasfläschchen mit Schraubgewinde, die alle Anforderungen der US-, EU- und JPN-Pharmakopöen erfüllen. Diese Probenfläschchen mit kleinem Fassungsvermögen sind ideal für Autosampler-Tabletts für 6 mm, 7 mm und 8 mm Fläschchen. Zur Maximierung der erforderlichen Rückgewinnung bei Injektionen kleiner Proben können Sie zwischen Modellen mit flachem oder konischem Boden wählen. Wiederverwendbare Manschetten halten die mit Bördelverschlüssen versiegelten Fläschchen in Autosampler-Karussells oder Gestellen in der korrekten Position und ermöglichen, die Fläschchen sowohl in GC- als auch HPLC-Autosamplern als zusammengehörige Einheit in die jeweilige Injektionsposition zu bewegen. Wählen Sie aus den Marken Thermo Scientific™ Premiere™, National™ und Chromacol™.
Wählen Sie das passende Fläschchen für Ihre Erfordernisse
  • Neutrales Glas im Gütegrad Borosilikat-GOLD ist ein hochreines Glas mit geringer Expansion und einer extrem niedrigen Konzentration aktiver Stellen zum Schutz Ihrer Analyten vor unerwünschten Wechselwirkungen.
  • Die präzisionsgefertigten Manschetten (aus Glas oder PTFE) ermöglichen die Verwendung der Fläschchen in den meisten handelsüblichen Autosamplern.
Kompatibel mit Autosamplern*
Thermo Scientific™
Agilent™
Beckman™
Carlo Erba™
CTC™
Fisons™
PerkinElmer™
Shimadzu™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
* Zur Kompatibilität mit Autosamplern siehe Thermo Scientific Katalog für Säulen und Verbrauchsmaterialien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 2 ml, Braunglas; GPI 8-425-Gewinde; Standardöffnung
Durchmesser (metrisch) Öffnung 8 mm
Innendurchmesser (metrisch) 12 mm
Farbe Bernsteinfarben
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material Glas
Volumen (metrisch) 2 ml
Modell Fläschchen mit Schraubgewinde und Standardöffnung
Rückstandsvolumen (metrisch) < 170μL
Arbeitsvolumen (metrisch) 1,8 ml
Basisausführung Flachboden
Gesamtvolumen (metrisch) 2 ml
Verschlusstyp Schraubverschluss
Höhe (metrisch) 32 mm
Menge 100
Typ Fläschchen mit 8-425-Schraubgewinde
Verschlussgröße 8-425
Marking Spot Nein
Volume (Metric) Usable 1,5 ml
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.