Learn More
Fisherbrand™ 8 mm Aluminium-Bördelverschluss, silberfarben, Mittelloch, zusammengesetztes Septum
Bietet eine sichere, undurchlässige Abdichtung.
11.60 € - 494.00 €
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 8 mm |
---|---|
Material | Aluminium |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC, HPLC |
Menge | 100 |
Produktcode | Marke | Farbe | Material (Auskleidung) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Material (Auskleidung) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11898961
|
Fisherbrand™
08 03 0165 |
Cremefarben, Rot | Silikon/PTFE | 1,5 mm | N/A | ||||||
11818981
|
Fisherbrand™
08 03 2042 |
Rot | Silikon/PTFE | 1 mm |
111.28 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 15-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11888971
|
Fisherbrand™
08 03 0599 |
Blau transparent, Weiß | Silikon/PTFE | 1,3 mm | N/A | ||||||
11722418
|
Fisherbrand™
08 03 1156 |
Rot, Weiß | Silikon/PTFE | 1,3 mm |
436.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11702418
|
Fisherbrand™
08 03 0249 |
Rot, Weiß | Silikon/PTFE | 1,3 mm |
318.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11712418
|
Fisherbrand™
08 03 0113 |
Rot, Weiß | Silikon/PTFE | 1 mm |
494.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11808981
|
Fisherbrand™
08 03 0884 |
Dunkelblau, Weiß | Silikon/PTFE | 1,3mm | N/A | ||||||
11808971
|
Fisherbrand™
08 03 0268 |
Clear Lacquered | PTFE rein | 0,25 mm | N/A | ||||||
11561344
|
Fisherbrand™
08 03 1935 |
Rot-Orange, Durchsichtig | Silikon/PTFE | 1 mm | N/A | ||||||
11797557
|
Fisherbrand™
08 03 0451 |
Rot-Orange, Durchsichtig | Naturkautschuk/TEF | 1 mm |
115.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Aluminium-Bördeldichtungen mit vormontierten Septen
- Bietet eine sichere, undurchlässige Versiegelung
- Vorab zusammengesetzte Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
Spezifikation
8 mm | |
Aluminium | |
GC, HPLC | |
100 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 8 mm Aluminium-Bördelverschluss, silberfarben, Mittelloch, zusammengesetztes Septum