Beschreibung
- Leistungsstarker 850 W-Motor
- Integrierte digitale Drehzahlregelung, Anzeige von Drehzahl und Laufzeit
- Variable Drehzahl von 5.000 bis 28.000 U/min einstellbar
- Kompatibel mit Edelstahl- und Einweg-Generatorsonden
- Verarbeitungsbereich von 0,2 ml bis 5 l
- Mit Motorklemme
- Der Ständer (Grundplatte und Pfosten) ist separat erhältlich; siehe Artikelnummer 15535819.
Compliance
CE-Kennzeichnung
Garantie
2 Jahre Garantie
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Homogenisator |
| Geschwindigkeit | 5000 bis 28.000 U/min |
| Elektrische Anforderungen | 220 V, 850 W, EU/GB-Kabel |
| Volumenbereich (metrisch) | 0,2 ml bis 5 l |
| Durchmesser (metrisch) | 6,9 cm |
| Höhe (metrisch) | 21,5 cm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gewebehomogenisierung, Gewebeaufschluss, Proteinextraktion, RNA-Extraktion, DNA-Extraktion, Metabolitenextraktion, Emulgieren, Proteomik, PCR, Enzymextraktion, Rühren mit hoher Drehzahl, Pulversuspension, Genomik, Metabolomik |
| Enthält | Homogenisator, Motorklemme. (Ständer ist separat erhältlich, 15535819.) |
| Verpackungsmenge | Je 1 |
| Steckertyp | EU/GB-Stecker |
| Mehr anzeigen |